Merck
AMBH97F06FF0
Ambeed, Inc.
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥21,200
1 G
¥52,200
ベンダーカタログ番号: A552586-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥21,200
1 G
¥52,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A552586-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3,6,8-tetramethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H17N/c1-9-5-11(3)15-13(7-9)14-8-10(2)6-12(4)16(14)17-15/h5-8,17H,1-4H3
InChI Key
KBGPFZUZKTUOII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-85-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)