Merck
AMBH97F06F95
Ambeed, Inc.
3-Benzyl-4-methylthiazol-3-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,200
5 G
¥22,600
ベンダーカタログ番号: A541494-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,200
5 G
¥22,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A541494-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-benzyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride
Inchi Code
1S/C11H12NS.ClH/c1-10-8-13-9-12(10)7-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,8-9H,7H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZGBNEPNQIDHABT-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-18-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)