Merck
AMBH97F06F80
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥17,900
5 G
¥41,100
25 G
¥139,200
ベンダーカタログ番号: A538536-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥17,900
5 G
¥41,100
25 G
¥139,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A538536-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrFO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI Key
SSXSFTBOKUQUAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2069-41-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)