Merck
AMBH97F06F68
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥17,700
5 G
¥48,000
25 G
¥142,000
ベンダーカタログ番号: A536030-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥17,700
5 G
¥48,000
25 G
¥142,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A536030-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3
InChI Key
DGPBVJWCIDNDPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/579-72-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)