Merck
AMBH97F06B3C
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,200
5 G
¥35,200
25 G
¥99,600
100 G
¥320,900
ベンダーカタログ番号: A481599-1G
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,200
5 G
¥35,200
25 G
¥99,600
100 G
¥320,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A481599-1G
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-4-2-7(9(13)14)12-8(4)6(11)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI Key
WVZUEYDXSLBMEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186432-20-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)