Merck
AMBH97F06ABA
Ambeed, Inc.
Trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥38,200
ベンダーカタログ番号: A475148-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥38,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A475148-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
Inchi Code
1S/C10H16O4Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)15(12-2,13-3)14-4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
ZESWBFKRPIRQCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
93%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35692-27-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)