Merck
AMBH97F06939
Ambeed, Inc.
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,6-dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1H,2-4H2
InChI Key
MICNNRIXWURVND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105772-13-2.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)