Merck
AMBH97F06917
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥23,700
25 G
¥72,300
ベンダーカタログ番号: A445648-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥23,700
25 G
¥72,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A445648-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F4O3/c9-5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
PTPKGMXRSREZFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886496-49-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886496-49-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)