Merck
AMBH97F067D6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥11,500
100 MG
¥12,400
250 MG
¥16,400
1 G
¥21,500
5 G
¥66,700
ベンダーカタログ番号: A427541-50MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥11,500
100 MG
¥12,400
250 MG
¥16,400
1 G
¥21,500
5 G
¥66,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.97
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A427541-50MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C3H2BrN3O2/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3/h(H,8,9)(H,5,6,7)
InChI Key
PDLIDTOGYMYMLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/674287-63-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)