Merck
AMBH97F066E7
Ambeed, Inc.
6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-2H-ISOQUINOLIN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥22,100
1 G
¥41,800
5 G
¥131,600
ベンダーカタログ番号: A410514-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥22,100
1 G
¥41,800
5 G
¥131,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A410514-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-14-9-5-7-3-4-12-11(13)8(7)6-10(9)15-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
MQKFSXLBPPCAGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/493-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)