Merck
AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
InChI Key
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91949-95-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)