Merck
AMBH97F060C6
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
312.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C18H21BO4/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)15-9-8-12-10-14(16(20)21-5)7-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
InChI Key
WEDOOEMXFXWHAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/736989-93-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)