Merck
AMBH97F05DA3
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥14,400
100 MG
¥16,800
250 MG
¥18,800
1 G
¥30,300
ベンダーカタログ番号: A363347-50MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥14,400
100 MG
¥16,800
250 MG
¥18,800
1 G
¥30,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A363347-50MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H5Cl3N2O/c10-9(11,12)7(15)6-4-14-8-5(6)2-1-3-13-8/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
PUVWKOWEOBZQCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/163220-69-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)