Merck
AMBH97F05B7E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,000
250 MG
¥21,500
1 G
¥35,600
5 G
¥125,900
25 G
¥420,700
ベンダーカタログ番号: A328840-100MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,000
250 MG
¥21,500
1 G
¥35,600
5 G
¥125,900
25 G
¥420,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A328840-100MG
¥19,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-3-1-4-8(11-7)12-6-2-5-10-12/h1-6H
InChI Key
LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)