Merck
AMBH97F05B50
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(2-fluoropyridin-3-yl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
250 MG
¥25,200
ベンダーカタログ番号: A323692-100MG
¥18,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
250 MG
¥25,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A323692-100MG
¥18,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-4-(2-fluoro-3-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H5ClFN3/c10-9-13-5-3-7(14-9)6-2-1-4-12-8(6)11/h1-5H
InChI Key
AFUWPPDPTXFWAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954216-54-7.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)