Merck
AMBH97F05B4C
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥14,200
5 G
¥25,200
25 G
¥75,300
ベンダーカタログ番号: A323458-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥14,200
5 G
¥25,200
25 G
¥75,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A323458-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-4-1-2-10-5(3-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
UFMDRPPBUAPWBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/499-05-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)