Merck
AMBH97F05B30
Ambeed, Inc.
Indoline-5,6-diol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,400
5 G
¥25,400
25 G
¥69,200
ベンダーカタログ番号: A321539-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,400
5 G
¥25,400
25 G
¥69,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A321539-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6-indolinediol hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
InChI Key
TXMQOPNBBITFNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138937-28-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)