Merck
AMBH97F05A4C
Ambeed, Inc.
Spiro[indene-1,4'-piperidine]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥19,300
5 G
¥51,300
25 G
¥159,200
ベンダーカタログ番号: A293403-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥19,300
5 G
¥51,300
25 G
¥159,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A293403-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
spiro[indene-1,4'-piperidine]
Inchi Code
1S/C13H15N/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13/h1-6,14H,7-10H2
InChI Key
QXNXVWNYCKUANQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33042-66-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)