Merck
AMBH97F0512E
Ambeed, Inc.
2,7-Bis(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,900
1 G
¥26,300
5 G
¥71,600
ベンダーカタログ番号: A247438-250MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,900
1 G
¥26,300
5 G
¥71,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
408.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A247438-250MG
¥15,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,7-bis(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
Inchi Code
1S/C22H24N4O4/c1-23(2)9-11-25-19(27)13-5-7-15-18-16(8-6-14(17(13)18)20(25)28)22(30)26(21(15)29)12-10-24(3)4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI Key
HPJFXFRNEJHDFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22291-04-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)