Merck
AMBH97F04F1F
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-3-methyl-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥24,100
5 G
¥80,200
25 G
¥295,700
ベンダーカタログ番号: A233741-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥24,100
5 G
¥80,200
25 G
¥295,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A233741-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7FN2/c1-5-7-3-2-6(9)4-8(7)11-10-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JTHZUSWLNCPZLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159305-16-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)