Merck
AMBH97F04F1B
Ambeed, Inc.
2-Aminoquinoline-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,400
100 MG
¥38,900
250 MG
¥71,800
1 G
¥173,600
ベンダーカタログ番号: A233584-50MG
¥29,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,400
100 MG
¥38,900
250 MG
¥71,800
1 G
¥173,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A233584-50MG
¥29,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-6-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-4-2-6-5-7(10(13)14)1-3-8(6)12-9/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI Key
RGFNYRASTCKUCA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)