Merck
AMBH97F04F01
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(tosyloxy)-2,2-dimethylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥18,400
25 G
¥36,500
ベンダーカタログ番号: A230032-1G
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥18,400
25 G
¥36,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
412.53
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A230032-1G
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C19H24O6S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)26(20,21)24-13-19(3,4)14-25-27(22,23)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12H,13-14H2,1-4H3
InChI Key
LJISGCCLDDOYIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22308-12-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)