Merck
AMBH97F04BF9
Ambeed, Inc.
6-Carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥95,700
250 MG
¥148,000
ベンダーカタログ番号: A203459-100MG
¥95,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥95,700
250 MG
¥148,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A203459-100MG
¥95,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-carbamoylquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c12-10(14)6-1-2-9-7(3-6)4-8(5-13-9)11(15)16/h1-5H,(H2,12,14)(H,15,16)
InChI Key
CLZDNVPHNCYLNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403746-66-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)