Merck
AMBH97F04BD5
Ambeed, Inc.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥21,200
5 G
¥73,400
ベンダーカタログ番号: A198884-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥21,200
5 G
¥73,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A198884-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-furyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
IXVPCJUAKDVYKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)