Merck
AMBH97F04B84
Ambeed, Inc.
benzyl N-(6-oxohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,500
1 G
¥26,300
5 G
¥72,300
ベンダーカタログ番号: A186294-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,500
1 G
¥26,300
5 G
¥72,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A186294-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 6-oxohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-11-7-2-1-6-10-15-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,11H,1-2,6-7,10,12H2,(H,15,17)
InChI Key
XPGMGPSEWHRDSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98648-05-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)