Merck
AMBH97F04B7D
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)piperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥16,200
1 G
¥27,200
5 G
¥78,000
25 G
¥252,900
ベンダーカタログ番号: A185307-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥16,200
1 G
¥27,200
5 G
¥78,000
25 G
¥252,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A185307-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)5(11)1-3-10-4-2-5/h10-11H,1-4H2
InChI Key
AXPLSJSIKGZOMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373603-69-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)