Merck
AMBH97F04B49
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,400
1 G
¥18,200
5 G
¥33,800
25 G
¥98,100
ベンダーカタログ番号: A178558-250MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,400
1 G
¥18,200
5 G
¥33,800
25 G
¥98,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A178558-250MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C5H9N3/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
LNVWRBNPXCUYJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5272-86-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)