Merck
AMBH97F04AEF
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4FIN2O2/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)9)10(11)12/h1-2H,9H2
InChI Key
YXIIZLLZNKTXHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/517920-73-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/517920-73-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)