Merck
AMBH97F04A36
Ambeed, Inc.
Methyl 3-ethoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,500
5 G
¥12,000
25 G
¥25,700
ベンダーカタログ番号: A151004-1G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,500
5 G
¥12,000
25 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A151004-1G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-ethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-6-4-5-8(7-9)10(11)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
IFLQNIVRGRISMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108593-47-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)