Merck
AMBH97F049AB
Ambeed, Inc.
Triisopropyl((6-(methoxymethoxy)-8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-1-yl)ethynyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
494.55
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
triisopropyl((6-(methoxymethoxy)-8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-1-yl)ethynyl)silane
Inchi Code
1S/C29H43BO4Si/c1-20(2)35(21(3)4,22(5)6)16-15-23-13-12-14-24-17-25(32-19-31-11)18-26(27(23)24)30-33-28(7,8)29(9,10)34-30/h12-14,17-18,20-22H,19H2,1-11H3
InChI Key
OUVMXTXPILKKLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2621932-42-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)