Merck
AMBH97F048E2
Ambeed, Inc.
2-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥36,500
ベンダーカタログ番号: A1496135-100MG
¥17,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥36,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1496135-100MG
¥17,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-7-1-3-11-9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)15-11/h1-6H
InChI Key
UEZFJQZYXQHURA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1360145-45-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)