Merck
AMBH97F046E5
Ambeed, Inc.
1,8-Dimethyl-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,900
250 MG
¥36,300
1 G
¥91,000
ベンダーカタログ番号: A148618-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,900
250 MG
¥36,300
1 G
¥91,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148618-100MG
¥25,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,8-dimethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8,15H,1-2H3
InChI Key
NAXSBBMMIDFGHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-83-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)