Merck
AMBH97F046D7
Ambeed, Inc.
Dofetilide Impurity 15
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,200
1 G
¥21,700
5 G
¥43,800
ベンダーカタログ番号: A148455-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,200
1 G
¥21,700
5 G
¥43,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148455-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-12(10,11)8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,8-9H,1H3
InChI Key
YJASRJZSSUOGKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51767-39-6.html
Synonym
N-(4-Hydroxyphenyl)methanesulfonamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)