Merck
AMBH97F044D6
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥15,100
100 MG
¥18,800
250 MG
¥26,100
1 G
¥56,100
ベンダーカタログ番号: A1384064-50MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥15,100
100 MG
¥18,800
250 MG
¥26,100
1 G
¥56,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1384064-50MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO4/c1-10-14-9-12(22-11-5-3-2-4-6-11)7-8-13(14)16(19)15(18-10)17(20)21/h2-9,19H,1H3,(H,20,21)
InChI Key
RQLQUCXIJNHBDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1421312-35-7.html
Synonym
4-hydroxy-1-methyl-7-phenoxyisoquinoline-3-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)