Merck
AMBH97F0444D
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥17,300
1 G
¥30,700
ベンダーカタログ番号: A1358135-100MG
¥14,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥17,300
1 G
¥30,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1358135-100MG
¥14,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H10N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
QGNCLGGVWYZSSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1671-86-9.html
Synonym
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)