サイズを選択してください
100 MG
¥24,300
250 MG
¥35,600
1 G
¥82,200
ベンダーカタログ番号: A1320922-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,300
250 MG
¥35,600
1 G
¥82,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.18
ベンダーカタログ番号: A1320922-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3,4-diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H13N2OP/c1-12(2,11)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
ODFZZNNWKPXBOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)