Merck
AMBH97F04302
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥23,200
1 G
¥44,700
5 G
¥136,500
ベンダーカタログ番号: A125433-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥23,200
1 G
¥44,700
5 G
¥136,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125433-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl (5-fluoro-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)5-8-4-3-7(10)6-11-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI Key
JAGWOIBYFDAPHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1006686-15-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1006686-15-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)