Merck
AMBH97F042F6
Ambeed, Inc.
(3-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.11
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO3/c20-19(21)13-6-3-5-12(11-13)14-8-4-9-16-15-7-1-2-10-17(15)22-18(14)16/h1-11,20-21H
InChI Key
NFFQEUGCDMASSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1271726-52-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)