Merck
AMBH97F04218
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyphenyl methacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,200
25 G
¥18,400
100 G
¥40,200
500 G
¥121,300
ベンダーカタログ番号: A1208549-5G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,200
25 G
¥18,400
100 G
¥40,200
500 G
¥121,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1208549-5G
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-hydroxyphenyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(2)10(12)13-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,11H,1H2,2H3
InChI Key
PJMXUSNWBKGQEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31480-93-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)