Merck
AMBH97F041AE
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥14,400
1 G
¥22,400
5 G
¥79,300
25 G
¥257,900
ベンダーカタログ番号: A1195795-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥14,400
1 G
¥22,400
5 G
¥79,300
25 G
¥257,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1195795-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O5/c10-2-5-1-6(3-11)9(14)7(4-12)8(5)13/h1-4,13-14H
InChI Key
CEPNDKRJQPJVNM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58343-11-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)