Merck
AMBH97F04129
Ambeed, Inc.
5-Hydroxypentyl acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,400
1 G
¥29,000
5 G
¥83,300
ベンダーカタログ番号: A1166445-250MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,400
1 G
¥29,000
5 G
¥83,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1166445-250MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-hydroxypentyl acrylate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-8(10)11-7-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-7H2
InChI Key
INRQKLGGIVSJRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57198-94-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)