Merck
AMBH97F040D2
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(6-bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H5BrN2O/c13-8-1-2-9-11(3-8)10(4-12(9)16)7(5-14)6-15/h1-3H,4H2
InChI Key
HLAQKJZRTQNBDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/507484-47-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)