Merck
AMBH97F040C7
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,400
5 G
¥27,400
25 G
¥75,300
ベンダーカタログ番号: A1154848-1G
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,400
5 G
¥27,400
25 G
¥75,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1154848-1G
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
InChI Key
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54523-47-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)