Merck
AMBH97F040B3
Ambeed, Inc.
2,5-Di-1H -imidazol-1-yl-1,4-benzenedicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,800
1 G
¥18,200
ベンダーカタログ番号: A1154759-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,800
1 G
¥18,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.26
ベンダーカタログ番号: A1154759-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C14H10N4O4/c19-13(20)9-6-12(18-4-2-16-8-18)10(14(21)22)5-11(9)17-3-1-15-7-17/h1-8H,(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
VJXCLSZDBWNUJU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1942879-46-0.html
Synonym
2,5-di(1H-imidazol-1-yl)terephthalic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)