Merck
AMBH97F04078
Ambeed, Inc.
Lactate potassium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
potassium 2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
PHZLMBHDXVLRIX-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
60%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/996-31-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)