Merck
AMBH97F03FCB
Ambeed, Inc.
4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,200
5 G
¥23,000
25 G
¥58,300
ベンダーカタログ番号: A111438-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,200
5 G
¥23,000
25 G
¥58,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.37
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A111438-1G
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C18H22/c1-3-4-5-6-16-9-13-18(14-10-16)17-11-7-15(2)8-12-17/h7-14H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
ZGBOHJUSTPZQPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64835-63-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)