Merck
AMBH97F03F67
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethenyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥24,100
5 G
¥69,600
ベンダーカタログ番号: A1079670-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥24,100
5 G
¥69,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1079670-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-difluorovinyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H8F2O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(12,13)14-6-9(10)11/h2-6H,1H3
InChI Key
ZQLLPWMNXQYESO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/185739-14-4.html
Synonym
2,2-Difluorovinyl 4-methylbenzenesulfonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)