Merck
AMBH97F03F2F
Ambeed, Inc.
BnO-PEG6-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,100
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,100
5 G
¥43,300
25 G
¥154,600
ベンダーカタログ番号: A106604-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,100
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,100
5 G
¥43,300
25 G
¥154,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
372.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A106604-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Inchi Code
1S/C19H32O7/c20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13-24-14-15-25-16-17-26-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-5,20H,6-18H2
InChI Key
VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24342-68-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)