Merck
AMBH97F03F1D
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-6-3-5-1-2-12-9(13)8(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
InChI Key
KMHGAFPTESOYIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html
Synonym
6-Bromo-8-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1803606-88-3.html