Merck
AMBH97F03F18
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyfuran-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥32,100
ベンダーカタログ番号: A1060300-100MG
¥13,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥32,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1060300-100MG
¥13,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-hydroxy-2-furamide
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c7-5(6-8)4-2-1-3-9-4/h1-3,8H,(H,6,7)
InChI Key
KTHCAJSGBFXFKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17698-14-5.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)